Learn More
Greiner Bio-One PCR-Streifenröhrchen ohne Kappe
Zum Einsatz in der Forschung. Die Greiner Bio-One PCR-Röhrchenstreifen ohne Kappe sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA.
Marke: Greiner Bio-One 673276
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht-pyrogen
- Dünnwandig für optimale Wärmeübertragung
- Niedrige Verdampfungsrate bei PCR
Spezifikation
Gelb | |
PCR | |
Polypropylen |
0.2 ml | |
Nicht steril | |
Streifen mit PCR-Röhrchen |