Learn More
Greiner Bio-One PCR-Streifenröhrchen ohne Kappe
Zum Einsatz in der Forschung. Die Greiner Bio-One PCR-Röhrchenstreifen ohne Kappe sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA.
Marke: Greiner Bio-One 673210
94.83 EUR gültig bis 2024-11-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21643" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Nicht-pyrogen
- Dünnwandig für optimale Wärmeübertragung
- Niedrige Verdampfungsrate bei PCR
Spezifikation
Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei | |
1250 | |
Nicht autoklavierbar |
Farblos | |
Polypropylen |