Learn More
Labcon Dichtungsfolie für PCR-Platten
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Verschlussfolie
- Polypropylen
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | natürlich |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Menge | 100 Bögen/Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PCR |
| Versandbedingung | RT |
| Produkttyp | Nachfüllbar |
| Produktlinie | PurePlus |
| Mehr anzeigen |