Learn More
Grant Instruments™ Centrifuge vortex mixer CVP-2 for PCR plates UK/EU
Rührbereich: 300 bis 1500 U/min
Marke:  Grant Instruments™ CVP-2
1207.26 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15400484
  • 1890.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Rührbereich:300 bis 1.500 U/min
  • Kombination aus Zentrifuge und Vortex-Mischer für erhebliche Zeitersparnis
  • Das CVP-2 bietet drei Gerätefunktionen in einem: Zentrifuge mit Wirbelmischung; PCR-Plattenzentrifuge; PCR-Plattenmixer
  • Unabhängige Vortex- und Zentrifugentimer mit bis zu 999 Zyklen
  • Bereiten Sie bis zu 192 Proben gleichzeitig konsistent vor
  • Einstellbare U/min oder vier programmierbare Voreinstellungen
  • Außergewöhnlich kleine Stellfläche
  • Nach dem Mischen abzentrifugieren, um sicherzustellen, dass sich die gesamte Flüssigkeit am Boden des Wells befindet
  • Ideal für Anwendungen wie ELISA, PCR und Molekularbiologie-Vorbereitung, Auftauen/Mischen, Mastermix-Vorbereitung, Naturwissenschaft, Zellbiologie, Zelllyse, DNA/RNA-Isolierung und -Reinigung sowie Pellet-Resuspendierung.
    Zentrifugenmisch-Drehzahlregelbereich: 300 bis 1500 U/min Vortex-Mischgeschwindigkeitsregler: 300 bis 1200 U/min Drehzahlregelung Schrittweite: 100 rpmG-Kraft / RZB: 245 Zentrifugen-Timer mit akustischem Alarm: 0 bis 30 min Vortex-Zeitgeber mit akustischen Alarmsekunden: 0 bis 60 min Zentrifuge-/Wirbelzyklen: 1 bis 999
    Spezifikation
    Spezifikation
    120/230 V
    190 mm
    6,15 kg
    6,15 kg
    300 bis 1500 U/min
    2 l
    350 mm
    Zentrifuge/Vortexmischer für PCR-Platten
    2 Mikrotiterplatten mit Halb-, Vollrand oder ohne Rand
    350 x 190 mm