Learn More
Thermo Scientific™ PCR-Platte, 96-Well, segmentiert, mit Halbrand, rot
Bieten eine hervorragende Steifigkeit und Platz für Barcodes
Marke: Thermo Scientific™ AB0900R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Thermo Scientific 96-Well-Platten mit Halbrand, rot, segmentiert, bieten eine überragende Festigkeit und genügend Platz für Barcodes. Das patentierte segmentierte Design dieser Platte ermöglicht das Schneiden in 24- und 48-Well-Abschnitte.
- Patentiertes segmentiertes Platten-Design – ermöglicht das Schneiden der Platten in 24- und 48-Well-Abschnitte
- Halbrand – erhöht die Steifigkeit und ermöglicht die Beschriftung oder das Anbringen von Barcodes
- Erhöhter Rand um jedes Well ermöglicht eine sichere Abdichtung und Schutz vor Verdunstung
- Maximales Well-Volumen von 0,3 ml bei Verwendung mit Klebefolie und Heißversiegelung
- Einheitliche, dünne Wände sorgen für maximale und konsistente Wärmeübertragung
- Weiße Platten – optimiert für qPCR dank größerer Empfindlichkeit und weniger Variabilität bei der Fluoreszenz-Detektion
- Abgeschrägte Ecke bei H1
- PCR
Spezifikation
Kein Barcode | |
25 Platte | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,3 ml | |
0,2 ml | |
Standard |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
Rot | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler | |
Polypropylen | |
96 | |
25 Platten |