Learn More
Invitrogen™ PCR Master Mix Starter Pack
Besteht aus drei verschiedenen PCR Master Mixes zur Abdeckung von routinemäßigen PCR-, Hot-Start PCR- und High Fidelity PCR-Anforderungen.
Marke: Invitrogen™ A31021
253.20 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Drei verschiedene PCR Master Mixes für Standard-, Hot-Start- und High-Fidelity-PCR.
- DreamTaq Green PCR Master Mix (2X)
- Platinum II Taq Hot-Start DNA-Polymerase
- Platinum SuperFi PCR Master Mix
Spezifikation
• DreamTaq Green PCR Master Mix (2X) – 200 Reaktionen • Platinum II Heißstart PCR Master Mix (2X), 50 Reaktionen • Platinum SuperFi II PCR Master Mix (2X), 100 Reaktionen |
|
PCR Master Mix Starterpaket | |
1 pack | |
Hot-start PCR | |
Kit |
Platinum II Taq Hot-Start DNA-Polymerase | |
PCR Master Mix Starterpaket | |
Trockeneis | |
100 Reaktionen (Platinum Superfi II PCR-Mastermix, 2X), 200 Reaktionen (DreamTaq Grün PCR-Mastermix, 2X), 50 Reaktionen (Platinum II Hot-Start-PCR-Mastermix, 2X) | |
DNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.