Learn More
Eppendorf™ Farblose Safe-Lock Zentrifugenröhrchen, PCR clean
Schützen Sie Ihre Proben mit diesen Zentrifugenröhrchen. Eppendorf™ PCR Clean farblose Safe-Lock Zentrifugenröhrchen verfügen über einen Eppendorf Safe-Lock Deckel mit Scharnieren für außergewöhnlichen Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen während der Inkubation und Lagerung.
57.75 € - 78.55 €
Spezifikation
Farbe | Farblos |
---|---|
Material | Polypropylen |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Closure Included | Ja |
Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10318661
|
Eppendorf™
0030123301 |
0,5 mL |
57.75 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10398031
|
Eppendorf™
0030123328 |
1,5 ml |
57.75 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10073321
|
Eppendorf™
0030123344 |
2 mL |
78.55 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Schützen Sie Ihre Proben mit diesen Zentrifugenröhrchen. Eppendorf™ PCR Clean farblose Safe-Lock Zentrifugenröhrchen verfügen über einen Eppendorf Safe-Lock Deckel mit Scharnieren für außergewöhnlichen Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen während der Inkubation und Lagerung.
- Polypropylen ist hochresistent gegenüber Chemikalien, mechanischen Belastungen und Temperaturextremen
- Hergestellt ohne Gleitadditive, Weichmacher und Biozide – Substanzen, die nachgewiesenermaßen aus Kunststoff-Verbrauchsmaterialen in die Probe auslaugen und Ergebnisse von Bioassays negativ beeinflussen
- g-Safe™: Die außergewöhnliche Zentrifugalstabilität von bis zu 30,000 × g vermeidet Probenverlust durch Röhrchenbrüche und bietet mehr Sicherheit bei der Arbeit mit gefährlichen Proben
- Passgenaue Deckeldichtung für minimale Verdunstung bei langer Lagerung
- Garantierte Funktionalität von -86 bis 100 °C
- Großer, matter Deckel und matte Fläche an der Seite für einfache Beschriftung
- Autoklavierbar wenn geöffnet (121 °C, 20 min.)
Spezifikation
Farblos | |
Autoklavierbar | |
Zentrifugenröhrchen |
Polypropylen | |
Ja |