Learn More
Fisherbrand™ PCR-Bundle
Artikelnummer. 17852966 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
:
Fisherbrand-PCR
Artikelnummer. 17852966
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Erfahren Sie eine nahtlose PCR-Probenahme, -Vorbereitung und -Lagerung mit diesem speziell zusammengestellten PCR-Bundle.
  • Zugeschnitten auf die unterschiedlichen Anforderungen von Molekularbiologen und Forschern, um ihre PCR-Arbeitsabläufe mühelos zu bewältigen.
  • Fisherbrand Mini-Zentrifuge: Diese Minizentrifuge bietet benutzerfreundliche Funktionen wie SnapSpin-Rotor, die ohne Werkzeug zu bedienen sind, Quick-Spin-Optionen, eine Sicherheitsfunktion für schnelle Stopps und eine gewichtete gummierte Basis für Stabilität und Geräuschunterdrückung.
  • Fisherbrand Mini Vortexer: Vortexer mit kleiner Stellfläche für maximale Vortex-schütteln für eine Vielzahl von Röhrchengrößen. Eine einfache Start-Taste ermöglicht das sofortige Mischen der Proben mit einer Hand und den automatischen Stopp beim Anheben des Röhrchens.
  • Fisherbrand PCR-Kühler: Eisfreies Kühlsystem für die PCR-Vorbereitung und -Lagerung. Kühlt PCR-Röhrchen, Streifen und Platten nach Industriestandard effizient. Hält die gesamte 96-Nut-Platte auf einer Temperatur von 0,° C für mehr als eine Stunde gestellt und die Proben unter 5 °C gehalten° C für bis zu drei Stunden. Ein kräftiger Farbwechsel zeigt dem Benutzer an, wenn die Temperatur 6 übersteigt° C.
  • Fisherbrand 96-Places LagerRegal Niedrige Temperatur: Diese Niedrigtemperatur-PCR-Gestelle verfügen über einen rotierenden Schiebedeckel, der gleichzeitig als Standfunktion dient und für Komfort und Stabilität sorgt. Der durchscheinende Deckel ist speziell für eine schnelle Abbehandlung und eine schnelle Probenidentifikation entwickelt. Mit gesundheitlichen Fingergriffen und einer stabilen ABS-Basis gewährleisten diese Gestelle eine sichere Handhabung und Probensicherheit. In mehreren Farbbuchstaben für die Laborcodierung verfügbar.
  • Fisherbrand Silikon-Labormat: Diese Labormatt aus FDA-zertifiziertem Silikon ist für verschiedene Laborumgebungen geeignet, darunter Kühlräume, Reinräume und Sterilräume, in denen eine hohe Sterilität unerlässlich ist. Schutz für Arbeitsplatten effektiv vor Temperaturen bis zu 200 °C° C (392° F) und zeigt eine allgemeine chemische Resistenz gegenüber mittelgradig oxidierenden Chemikalien.
Spezifikation
Fassungsvermögen 6 Plätze für 1,5/2,0-ml-Röhrchen, 16 Plätze für 0,2-ml-Röhrchen (einfach oder 2 x 8er Streifen)
Max. Geschwindigkeit 6,000 rpm
Max. RZB 2,000 x g
Gekühlt Nein
Produktlinie Fisherbrand
Spannung 100/240 V