Learn More
BRAND™ PCR-Röhrchenstreifen und -Streifendeckel
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Transparent
Packungsgröße:
125 Stück
80 Stück
Beschreibung
Die Produkte aus hochwertigem, nicht recyceltem Kunststoff gewährleisten in den meisten PCR-Anwendungsbereichen hervorragende, wiederholbare Ergebnisse und enthalten keinerlei Schmiermittel und chemische Zusatzstoffe, die zu einer Kontamination von Reagenzien und Proben führen könnten.
- Die 12-fach-Röhrchenstreifen sind mit oder ohne Deckel erhältlich. 12-fach-Deckel sind separat bestellbar.y
- Das dünnwandige Design ermöglicht einen gleichmäßigen und präzisen Wärmetransfer und sorgt für ausgezeichnete Ergebnisse.
- Autoklavierbar
- RNase-, DNase- und DNA-frei.
- Kompatibel mit den meisten -24, -32, -96 und -384-Well Thermoblöcken
- Erhältlich in praktischen Sets mit Deckeln.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
| Format | Streifenplatte |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Gelb |
| Material | Polypropylen |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 0.2 mL |
| DNase-frei | Ja |
| Menge | 125/Pk. |
| RNase-frei | Ja |