Learn More
VACUUBRAND™ Chemie Membranpumpe PC 3001 VARIO / Kondensator Peltronic
Código de producto. 10421065 Tienda Vacuubrand Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Flussrate:
1,2 ft.3/min
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10421065
missing translation for 'mfr': VACUUBRAND™ 20696735
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Diese VARIO™ Chemie-Pumpeneinheit ermöglicht die Vakuumsteuerung durch präzise und kontinuierliche Anpassung der Motordrehzahl der Membranpumpe
Vakuum
Automatisch finden
Selbständig nachführen
Punktgenau regeln.
VARIO Chemie-Pumpstände bieten alle Vorteile der modernen Regelungstechnik der VARIO Membranpumpen in Verbindung mit der Möglichkeit der Lösemittelrückgewinnung. Sie erreichen ein Endvakuum von bis zu 0,6 mbar mit all den günstigen Eigenschaften, die gute Chemie-Membranpumpen bieten. Sie sind leise im Betrieb und ölfrei. Gase und Dämpfe kommen nur mit optimal chemikalienbeständigen Kunststoffen in Berührung. VARIO Chemie-Pumpstände regeln den Druck durch Anpassen der Drehzahl der Membranpumpe punktgenau und ermöglichen das automatische Finden des Dampfdrucks und Anpassen des Vakuums an den Prozessverlauf ohne jede Vorgabe durch den Bediener.
Um 30% verkürzte Prozesszeiten durch hohe gleichmässige Verdampfungsrate am Arbeitspunkt
Neuartiger Vakuum-Controller CVC 3000 mit intuitiver Bedienung durch Klartextanzeige und einfache Drehknopfsteuerung
Ohne jegliche Parametereingabe vollautomatisches Anpassen des Vakuums an den jeweiligen Prozessverlauf (Destillation, Trocknung)
Mehrere Typen auch für hochsiedende Lösemittel durch Endvakuum unter 2 mbar
Für sicheres und reproduzierbares Arbeiten mit einfachen bis komplexen Anwendungen sind bis zu zehn Prozessabläufe frei programmierbar
Optimale Lösemittelrückgewinnung bis nahe 100%
Destillation im Gleichgewicht, selbständiges Nachführen bei Änderung der Parameter
Interaktive Kommunikation durch serielle Schnittstelle RS 232C
VARIO Chemie-Pumpstände bestehen immer aus Vakuumpumpe, Vakuum Controller CVC 3000 mit Anzeigegerät und integriertem Druckaufnehmer
PC 3001 VARIO(exp)pro / Kondensator Peltronic™: für Peltronic-Ausführung Netzkabel bestellen
Typ: PC 3001 VARIO(exp)pro / Kondensator Peltronic™
Saugvermögen: 2,0 m3/h
Endvakuum: 2 mbar
B/T/H: 370/300/400mm
Gewicht: 12kg
Información de órdenes
Enthält
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Max. Vakuum 1.5 Torr (ohne Gasballast), 3 Torr (mit Gasballast)
PS 0.21 hp
Enthält IEC Plug EN 60320, Manual, Peltronic Emission Condenser
Motordrehzahl 0 bis 3000 U/min
Zertifizierung/Konformität ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TÜV, UL 61010A 61010-1:2012
Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 300 x 370 x 400 mm
Material Fluorkunststoff (Gehäuse)
Modell PC 3001 VARIOpro EK Peltronic
Geräuschpegel 42 dB (A)
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Flussrate 1,2 ft.3/min
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 398.78 mm
Gesamtlänge (metrisch) 299.72 mm
Gesamtbreite (metrisch) 370.84 mm
Pumpentyp Membranpumpe
Schutzart Gehäuse IP20
Anzahl Pumpenköpfe 4
Resistenzeigenschaften Chemische Beständigkeit
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 50 °F
Anwendungen Rotationsverdampfung
Ölsorte Ölfrei
Anzahl Stufen 3
Maximaler Druck 16 psi
Spannung 100 bis 120 V/200 bis 230 V
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado