Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schraubverbindungsverschluss, mit Bohrung, aus PBT, Rot
92.29 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Beschreibung
Offene Verschlusskappe mit zentraler Öffnung, geeignet für Brombutylstopfen, Silikon-Durchstichsepten und Glasanschlüsse. Chemikalienbeständiger als PP-Kappen.
- Kompatibel mit GL-Flaschengewinden
- Rotes PBT bietet hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
- Glasverstärktes PBT bietet hohe Festigkeit
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Farbe | rot |
Innendurchmesser (metrisch) | Bohrungsgröße 34 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aseptische Reagenzienverabreichung und Kulturprobennahme mit einer Spritze und Nadel |
Material | PBT |
Menge | 10/Packung |
Material des Schraubverschlusses | Polybutylenterephthalat (PBT) mit Glasfaser |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produkttyp | Open Top Screw Cap |
Verschlussmaterial | PBT mit Glasfaser |