Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Rote Schraubverschlüsse aus PBT mit Öffnung
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01321032
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Röhrchen mit Schraubgewinde | |
PBT | |
10Pack. | |
Kappe | |
Schraubverschluss | |
GL32. |
DIN-Gewinde (GL) und Apertur | |
180 °C | |
PBT | |
Rot | |
PBT | |
20 mm |