Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,4 (Durchflusszytometriequalität)
PBS, pH-Wert 7,4 (Durchflusszytometriequalität)
Marke: Gibco™ A1286301
38.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
Phosphatgepufferter Salzlösung (PBS) ist eine ausgewogene Salzlösung für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Reagenzienvorbereitung, Verdünnung von Zellen für die Durchflusszytometrie und als Zellkulturreagenz. Dieses Gibco™ PBS ist ohne Calcium und Magnesium zur Suspension von Zellen für die Durchflusszytometrie formuliert. Dieses PBS ist nicht für Zellkulturen vorgesehen, da es nicht auf Sterilität getestet wurde. Wir bieten viele Gibco™ PBS-Formulierungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an. Mit dem Medien-Auswahlwerkzeug finden Sie die richtige Zusammensetzung. Vorgesehener VerwendungszweckNur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Tieren und Menschen vorgesehen.
Das cGMP-Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ PBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Ohne Kalzium, ohne Magnesium | |
1 X | |
10 l | |
7,4 | |
Raumtemperatur | |
Flüssig |
Lagerbedingungen: 15 – 30 °C Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 9 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) | |
Phosphatgepufferte Salzlösung | |
Kein Phenolrot | |
Steril gefiltert | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.