Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,4
Artikelnummer. 15390314
Click to view available options
Menge:
500 ml
5 l
10 l
10 x 500 ml
Packungsgröße:
10 Liter
10 Stück
5 Liter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15390314
Marke: Gibco™ 10010002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Eine ausgewogene Salzlösung kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Gibco Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. This product is specifically formulated without calcium, magnesium, and phenol red, making it ideal for a range of laboratory procedures.
  • Eine ausgewogene Salzlösung für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen
  • Damit das Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation möglich wird, enthält PBS (phosphatgepufferte Salzlösung) kein Calcium und kein Magnesium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Konzentration 1x
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
pH 7,3 bis 7,5
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Gibco
Menge 5 l
Lösungstyp Phosphatgepufferte Salzlösung
Sterilität Steril gefiltert
Enthält Ohne Natriumpyruvat
Fertigungsqualität, Herstellungsqualität cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalität 280 bis 315 mOsm/kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.