Learn More
Gibco™ PBS, pH 7.2
GREENER_CHOICE
PBS, pH 7.2
Marke:  Gibco™ 20012068
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11540546
  • 238.00 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) ist eine ausgeglichene Salzlösung, die bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zell- und Gewebeproben, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und das Ansetzen von Reagenzien. Damit das Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation möglich wird, enthält PBS kein Calcium und Magnesium.
Wir bieten viele Gibco™ PBS-Formulierungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Gibco™ PBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Grand Island, New York (USA), befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ PBS-Produkt an, das an unserem Standort in Schottland hergestellt wird (70011-036). Diese Einrichtung ist ebenfalls von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat
15 bis 30 °C
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Säugetierzellkultur
7,2
10 x 500 ml
1 X
10 x 500 ml
280 bis 320 mOsm/kg
Flüssig
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    0
    Stunden
    8
    Minuten
    22
    Sekunden
    16
  • Mehrere Hersteller
    Profitieren Sie von unseren exklusiven monatlichen Sonderangeboten für hochwertige Chemikalien.
    Aktionscode: 24198
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    0
    Stunden
    8
    Minuten
    22
    Sekunden
    16
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ PBS, pH 7.2 > 10 x 500 ml