Learn More
PBS, phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 1 X Pulver, pH 7.4, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10316743
Click to view available options
Menge:
98,9 Gramm (ergibt 10 l Lösung)
492 Gramm (ergibt 50 l Lösung)
Packungsgröße:
492 Gramm
98.90 Gramm
Artikelnummer. 10316743
Marke: Fisher BioReagents BP66110
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Dieses Produkt bietet eine bequeme Möglichkeit, große Mengen von Standard-1-X Phosphatpuffer herzustellen. Jede Flasche enthält 98.9 g oder 492 g zur Rekonstitution in 10 l bzw. 50 l Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 98,9 Gramm (ergibt 10 l Lösung)
Verpackung Poly-Flasche