Learn More
PBS, 10X-Lösung, molekularbiologische Qualität, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15835418 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
5 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
5 Liter
Artikelnummer. 15835418
Marke: Thermo Scientific J75889.K8
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für die biologische Forschung. Thermo Scientific™ PBS,10x-Lösung, molekularbiologischer Gütegrad, wird durch 0.2 μm gefiltert und in haltbare, quadratische Nalgene Flaschen abgefüllt und aufrecht in Kartons verpackt.
  • Besteht aus 80.6 mM Natriumphosphat, 19.4 mM Kaliumphosphat, 27 mM KCl und 1.37 M NaCl in hochreinem dH2O
  • Gefiltert und dosiert in robuste, quadratische Nalgene Flaschen und aufrecht stehenden Karton mit praktischem Auslauf
  • Auf 1X mit hochreinem dH2O verdünnen, um eine Lösung aus 10 mM Phosphat zu erhalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
pH 7,4
Physikalische Form Lösung
Menge 5 l
Zusammensetzung 80,6 mM Natriumphosphat, 19,4 mM Kaliumphosphat, 27 mM KCl und 1,37 M NaCl in hochreinem dH2O