Learn More
Emma Safety Footwear Paul Sicherheitsschuhe
Click to view available options
Größe:
37
38
39
40
41
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz |
| Bauweise/Design | Paul |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Leder |
| Größe | 40 |
| Zehenmaterial | Stahl |