Learn More
Intelsius™ PathoSorb Absorbent Sheet
The PathoSorb Absorbent Sheet is a lint free absorbent sheet that reduces the contamination risk and satisfies category A and B transport regulations when transporting samples.
Marke:  Intelsius™ AB007
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 17318589
  • 343.93 € / 200 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 600 mL saline absorbency capacity
  • 693 mL water absorbency capacity
  • Lint free
  • Super Absorbent
  • Suitable in supporting UN3373 Category B and UN2900/UN2814 Category A transport regulations 
Spezifikation
Spezifikation
Absorbent Sample Sheet
470 x 295 mm (18.5 x 11.6 in.)
600 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Intelsius™ PathoSorb Absorbent Sheet