Learn More
Intelsius™ PathoShield™
Click to view available options
Größe:
4
5
8
Dimensions (LxWxH):
191 x 145 x 22 mm
275 x 179 x 43 mm
291 x 191 x 102mm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Complete Category B shipping solution includes flexible 95kPa tested compliant secondary, absorbent, labels, and relevant UN markings
- Range of sizes suitable for shipping through postal and courier networks
- Suitable for a wide range of primaries including blood vials, swabs and sample containers
- Supplied flat packed for efficient storage and shipping prior to use
Spezifikation
Spezifikation
| Außenlänge (angloamerikanisch) | 7.5 in. |
| Außenbreite (angloamerikanisch) | 5.7 in. |
| Enthält | Pouch |
| Größe | 8 |
| Außenhöhe (angloamerikanisch) | 0.9 in. |
| Typ | Sample Transport Packaging |
| Abmessungen (L x B) | Pouch: 150 x 190 mm (5.9 x 7.4 in.) |
| Dimensions (LxWxH) | 191 x 145 x 22 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.