Learn More
Intelsius™ PathoPouch™ 95kPa Xcel
Artikelnummer. 17434602
Encompass_Preferred
Click to view available options
Enthält:
6 Einbuchtungen
Artikelnummer. 17434602
Marke: Intelsius™ BP008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The PathoPouch™ 95kPa Xcel is an extra-large flexible secondary pouch designed to safely transport samples and withstand 95kPa of pressure differential in compliance with category A and B UN transport regulations. Supplied with large six-bay to keep up to six samples safe and secure.
Suitable for the transportation of a variety of samples including:
  • Diagnostic Samples
  • Category A and B Infectious Substances
  • Blood Vials
  • Swabs
Spezifikation
Enthält 6 Einbuchtungen
Typ Leak-proof Sample Pouch
Abmessungen (L x B) 460 x 334 mm (18.1 x 13.1 in.)
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.