Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts PathFlow Adenovirus Testkit
Artikelnummer. 17303211 Alle ansehen Novacyt Group Produkte
Click to view available options
Clia Complexity:
Ohne Verzicht
Packungsgröße:
20 Tests
Artikelnummer. 17303211
Marke: Novacyt - Microgen Bioproducts M592CE
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Microgen Bioproducts PathFlow Adenovirus Antigen ist ein schneller chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von Adenoviren.
Die Kassette bietet einen qualitativen membranbasierten Immunoassay zum Nachweis von Adenovirus-Antigen in Abstrichen der Augenbindehaut, des Halses und der Nase.
  • Einfache Handhabung
  • Differenzialnachweis von Adenovirus zur Unterscheidung von anderen Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen
  • Schnelle Ergebnisse; positive Ergebnisse können bereits nach 3 Minuten sichtbar sein
  • Geeignet für mehrere Probentypen, einschließlich Abstrichen der Augenbindehaut, des Halses und Nasenrachenraums
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 13485 ISO 9001
Inhalt und Lagerung 2°bis 30 °C
CE-Zeichen Ja
Clia Complexity Ohne Verzicht
Nachweisbare Analyten Anti-Adenovirusantikörperpartikel und Anti-Adenovirusantikörper
Format 20 Tests
Probentyp Tupfer
Empfindlichkeit 0,986
Typ Teststreifen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Qualitativer Nachweis von Adenoviren in Abstrichproben von Augenbindehaut, Hals und Nase
Zur Verwendung mit (Geräte) Zeitschaltuhr
Enthält 20 Tests
Material Kunststoff
Anzahl Reaktionen 1/Test
Organismengruppe Tier
Verpackungsart Karton mit versiegelten Folienbeuteln
Menge 20 Tests und 1 Flasche (10 ml)
Reagenztyp Enthält Anti-Adenovirusantikörperpartikel und eine mit Anti-Adenovirusantikörpern beschichtete Membran
Spezies Adenovirus
Spezifität 0,981
Klasse des Zielorganismus Eukaryoten
Prüfzeit 15 Minuten
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.