Learn More
Patentblau V, Natriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Patent blue V, sodium salt |
Farbstoffgehalt | 80% min. |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. |
Infrarotspektrum | Echt |
Formelmasse | 582.67 |
Verpackung | Glasflasche |
Farbe | Blaugrün |
Menge | 25 g |
Physikalische Form | Kristallpulver |