Learn More
DWK Life Sciences Pasteurpipetten aus Borosilikatglas 5.1
Pasteurpipetten sind für den einmaligen Gebrauch in mikrobiologischen und serologischen Laboratorien bestimmt.
102.00 € - 108.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Außendurchmesser (metrisch) 6,95 mm
Material Borosilikatglas 5.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Einmalgebrauch für Anwendungen in mikrobiologischen und serologischen Labors; Pipettieren von Flüssigkeiten; Tropfenweises Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien; Verteilen von Mengen erwärmter Flüssigkeiten
Menge 4 x 250
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15826881
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
233301504
150 mm
102.00 €
1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15836881
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
233302303
230 mm
108.00 €
1000 Stück
Verfügbar ab: 29-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dank ihrer Materialeigenschaften sind die aus Borosilikatglas 5.1 hergestellten Pasteurpipetten eine qualitativ hochwertige Alternative zu Kunststoffpipetten und Pipetten aus Kalk-Soda-Glas.
  • Borosilikatglas 5.1 ist stabiler als Kalk-Soda-Glas und daher unempfindlich gegenüber raschen Temperaturwechseln und chemischer Beanspruchung
  • Die Materialeigenschaften gewährleisten eine chemische Beständigkeit gegen saure und alkalische Lösungen
  • Nahezu inertes Borosilikatglas minimiert Wechselwirkungen mit dem Material und reduziert das Risiko einer Probenkontamination
  • Pasteurpipetten mit kurz oder lang ausgezogener, feiner Spitze (150 and 230 mm)
  • Das Füllvomlumen beträgt ca. 2 ml
  • Gummisauger aus Naturkautschuk kann separat bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Borosilikatglas 5.1
4 x 250
6,95 mm
Zum Einmalgebrauch für Anwendungen in mikrobiologischen und serologischen Labors; Pipettieren von Flüssigkeiten; Tropfenweises Dosieren von Flüssigkeiten und Reagenzien; Verteilen von Mengen erwärmter Flüssigkeiten