Learn More
Microspec™ Pasteur-Pipette
Gerät zum Übertragen kleiner Flüssigkeitsmengen
17.40 € - 39.10 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Kalibriert | Nein |
Skala | Ja |
Menge | 500 |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Dispensiervolumen (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dispensiervolumen (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16625452
|
Microspec™
AC1 |
1 ml | Unsteril |
17.40 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16655452
|
Microspec™
AC2 |
1 ml | Steril |
31.05 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 03-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16635452
|
Microspec™
AC15 |
3 mL | Unsteril |
34.75 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16645452
|
Microspec™
AC16 |
3 mL | Steril |
39.10 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Großpackung mit 500 Stück. Steril und unsteril erhältlich.Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Ja | |
Ja |
Nein | |
500 |