Learn More
Memmert Pass-through Oven UF750TS TwinDISPLAY, 749L, 20-250°C, Forced Convection
Marke:  Memmert UF750TS
15148.72 EUR gültig bis 2025-12-20
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24121" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Pass-through Oven UF750TS TwinDISPLAY, 749L, 20-250°C, Forced Convection
Artikelnummer. 16318037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18060.00 €
    17511.00 € / 1 Stück
    Sparen 549.00 €
    3% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-01-2026