Learn More
Heathrow Scientific™ 100 Cell Divider (10 x 10) 12/pk
Passen Sie die Trennwand Ihren Anforderungen an Röhrchen an. Heathrow Scientific™ Trennwände für Kryoröhrchen stabilisieren 1.5/2.0 ml-Röhrchen während der Lagerung und des Transports in ihren Boxen.
Marke: Heathrow Scientific™ HS2860E
34.91 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hält die Fläschchen während der Lagerung und des Transports aufrecht
- Für die Verwendung mit 1.5/2.0 ml-Röhrchen
Spezifikation
Pappe | |
100 x 1,5/2,0 mL-Röhrchen | |
Boxen für Kryofläschchen | |
13,3 cm |
Boxteiler-Einsatz | |
Weiß | |
13,3 cm |