Learn More
Thermo Scientific™ Particle Certified Glass Containers
Catalog Number p-4521636
198.77 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 mL
500 ml
500 mL
1000 ml
2500 mL
4000 mL
Beschreibung:
Braunglas „Boston Round“ Flasche mit Verschluss in offener Ausführung
Braunglas-Kanne mit Verschluss
Braunglas-Weithalsflasche mit Verschluss
Durchsichtiges Glas „Boston Round“ mit Verschluss in geschlossener Ausführung
Klarglasbehälter mit weiter Öffnung und Polypropylen-Verschluss
Runde Boston Braunglasflasche
Runde Boston Braunglasflasche mit Verschluss in geschlossener Ausführung
Anzahl pro Karton:
4
12
24
Schützen Sie die Qualität Ihrer Produkte oder Laborproben in Reinraumumgebungen durch die Verwendung von partikelzertifizierten Glasbehältern.
Schützen Sie die Qualität Ihrer Produkte oder Laborproben.Thermo Scientific™ partikelzertifizierte Glasbehälter sind getestet und zertifiziert, um die Kriterien für einen niedrigen Partikelgehalt zu erfüllen; sie sind so zusammengesetzt, dass sie nur 5 Partikel pro Milliliter > 0,5 Mikrometer enthalten.Es ist eine Vielzahl an standardmäßigen partikelzertifizierten Behältern erhältlich.Nicht standardisierte Behälter können auf Anfrage nach kundenspezifischen Anforderungen gereinigt werden.
Hauptmerkmale:
  • Glas der Klasse 100/10
  • Jeder Lieferung liegt ein Analysenzertifikat bei
  • Erhältlich in Klar- oder Braunglas
  • Die mitgelieferten Verschlüsse aus Polypropylen sind mit chemisch resistentem PTFE verkleidet, das keine Klebstoffe enthält.
  • Einzelne, doppelt verpackte Flaschen für Integrität bis zum Verwendungsort
  • 4 l-Kannen, geeignet für den Transport gefährlicher Stoffe in Verbindung mit Kombinationsverpackungen
Empfohlen für:
Anwendungen mit geringer Partikelbelastung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fassungsvermögen 2 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 2 oz.
Farbe Bernsteinfarben
Beschreibung Braunglas „Boston Round“ Flasche mit Verschluss in offener Ausführung
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,875 in.
Material Glas
Anzahl pro Karton 24
Höhe (metrisch) 111,13 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4,375 in.
Verschlussauskleidung PTFE/Silikon-Septum
Verschlussmaterial Polypropylen, fusselarm
Verschlussgröße 20 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 47,63 mm