Learn More
Thermo Scientific™ Particle Certified Glass Containers
198.77 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 mL
125 mL
250 mL
500 ml
500 mL
1000 ml
2500 mL
4000 mL
Beschreibung:
Braunglas „Boston Round“ Flasche mit Verschluss in offener Ausführung
Braunglas-Kanne mit Verschluss
Braunglas-Weithalsflasche mit Verschluss
Durchsichtiges Glas „Boston Round“ mit Verschluss in geschlossener Ausführung
Klarglasbehälter mit weiter Öffnung und Polypropylen-Verschluss
Runde Boston Braunglasflasche
Runde Boston Braunglasflasche mit Verschluss in geschlossener Ausführung
Anzahl pro Karton:
4
12
24
Beschreibung
Schützen Sie die Qualität Ihrer Produkte oder Laborproben.Thermo Scientific™ partikelzertifizierte Glasbehälter sind getestet und zertifiziert, um die Kriterien für einen niedrigen Partikelgehalt zu erfüllen; sie sind so zusammengesetzt, dass sie nur 5 Partikel pro Milliliter > 0,5 Mikrometer enthalten.Es ist eine Vielzahl an standardmäßigen partikelzertifizierten Behältern erhältlich.Nicht standardisierte Behälter können auf Anfrage nach kundenspezifischen Anforderungen gereinigt werden.
Hauptmerkmale:
- Glas der Klasse 100/10
- Jeder Lieferung liegt ein Analysenzertifikat bei
- Erhältlich in Klar- oder Braunglas
- Die mitgelieferten Verschlüsse aus Polypropylen sind mit chemisch resistentem PTFE verkleidet, das keine Klebstoffe enthält.
- Einzelne, doppelt verpackte Flaschen für Integrität bis zum Verwendungsort
- 4 l-Kannen, geeignet für den Transport gefährlicher Stoffe in Verbindung mit Kombinationsverpackungen
Empfohlen für:
Anwendungen mit geringer Partikelbelastung
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2 oz., 60 ml |
Kapazität (metrisch) | 60 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2 oz. |
Farbe | Bernsteinfarben |
Beschreibung | Braunglas „Boston Round“ Flasche mit Verschluss in offener Ausführung |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,875 in. |
Material | Glas |
Anzahl pro Karton | 24 |
Höhe (metrisch) | 111,13 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 4,375 in. |