Learn More
Parker domnick hunter™ Wasserstofferzeuger mit ultrahoher Reinheit für CG und GC/MS
Artikelnummer. 12872636
Click to view available options
Flussrate:
160 ml/min
250 ml/min
500 ml/min
Wirkleistung:
170 w
210 w
230 w
Modell:
Gehäuse 20H-MD
Gehäuse 40H-MD
Gehäuse 60H-MD
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12872636
Marke: Parker domnick hunter™ 60HMD
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Generatoren mit ultrahoher Reinheit und geringer Wartung liefern Wasserstoff für GC- und GC/MS-Trägergasanwendungen sowie alle häufig verwendeten Verbrennungsdetektoren, die routinemäßig für GC verwendet werden
Erzeugen Sie Wasserstoff aus entionisiertem Wasser und Strom bei niedrigem Druck und nur bei Bedarf. Wählen Sie aus drei verschiedenen Modellen aus, mit Flussraten von 160 ml/min bis 500 ml/min Alle Modelle verfügen über ein einzigartiges Generatorüberwachungs- und Alarmsystem, das hohe Zuverlässigkeit und Anwendersicherheit gewährleistet.
  • Die Ionenaustauschmembran erzeugt einen Fluss aus ultra-reinem Wasserstoff; der regenerative Trockenmitteltrockner reinigt es weiter für die Verwendung als Trägergas
  • Gas auf Abruf: keine Aufwärmzeit
  • Zellkompressions- und Wassermanagementanlagen sorgen für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Zellen.
  • Das Überwachungs-/Alarmsystem ermöglicht die automatische Erkennung von Wasserstoffleckagen und die kontinuierliche Überwachung wichtiger Parameter
  • Siebenstufiges Explosionsschutzsystem plus minimales gespeichertes Gas für einen sicheren Betrieb
Produkte dieser Gruppe verfügen über eine universelle Stromversorgung und können mit jeder Spannung von 100 bis 230 V, 50/60 Hz verwendet werden.
Compliance
CE-, CSA- und UL-konform und gelistet.
Garantie
Zwei Jahre, Zelle; ein Jahr, gesamtes System
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, CSA, UL
Tiefe (angloamerikanisch) 18.5 in.
Tiefe (metrisch) 47 cm
Flussrate 500 ml/min
Höhe (angloamerikanisch) 17.9 in.
Höhe (metrisch) 45.6 cm
Max. Umgebungstemperatur bei Betrieb 5 ° bis 40 °C
Auslassanschluss 0.125 in.-Klemmverschraubung
Spannung 90 bis 264 V
Gewicht (metrisch) 25 kg
Breite (angloamerikanisch) 13.5 in.
Elektrische Anforderungen 90 bis 264 V, 50/60 Hz
Modell Gehäuse 60H-MD
Druck 10 bis 100 psi
Wirkleistung 230 w
Frequenz 50/60 Hz
Reinheit 99.9999
Typ Wasserstoff-Trägergasgenerator