Learn More
Parker domnick hunter™ Wasserstofferzeuger mit ultrahoher Reinheit für CG und GC/MS
Descripción
Erzeugen Sie Wasserstoff aus entionisiertem Wasser und Strom bei niedrigem Druck und nur bei Bedarf. Wählen Sie aus drei verschiedenen Modellen aus, mit Flussraten von 160 ml/min bis 500 ml/min Alle Modelle verfügen über ein einzigartiges Generatorüberwachungs- und Alarmsystem, das hohe Zuverlässigkeit und Anwendersicherheit gewährleistet.
- Die Ionenaustauschmembran erzeugt einen Fluss aus ultra-reinem Wasserstoff; der regenerative Trockenmitteltrockner reinigt es weiter für die Verwendung als Trägergas
- Gas auf Abruf: keine Aufwärmzeit
- Zellkompressions- und Wassermanagementanlagen sorgen für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Zellen.
- Das Überwachungs-/Alarmsystem ermöglicht die automatische Erkennung von Wasserstoffleckagen und die kontinuierliche Überwachung wichtiger Parameter
- Siebenstufiges Explosionsschutzsystem plus minimales gespeichertes Gas für einen sicheren Betrieb
Produkte dieser Gruppe verfügen über eine universelle Stromversorgung und können mit jeder Spannung von 100 bis 230 V, 50/60 Hz verwendet werden.
Compliance
CE-, CSA- und UL-konform und gelistet.
Servicio Técnico
Zwei Jahre, Zelle; ein Jahr, gesamtes System
Especificaciones
Especificaciones
| Zertifizierung/Konformität | CE, CSA, UL |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 18.5 in. |
| Tiefe (metrisch) | 47 cm |
| Flussrate | 250 ml/min |
| Höhe (angloamerikanisch) | 17.9 in. |
| Höhe (metrisch) | 45.6 cm |
| Max. Umgebungstemperatur bei Betrieb | 5 ° bis 40 °C |
| Auslassanschluss | 0.125 in.-Klemmverschraubung |
| Spannung | 90 bis 264 V |
| Gewicht (metrisch) | 25 kg |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.