Learn More
Emma Safety Footwear Paris Sicherheitsschuhe
Click to view available options
Größe:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
- Gewebte Textilien
- Beschichtung aus Polyurethan
- Hydro-Tec™ antibakteriell
- Metallfrei
- Chromfreies Futter
- ESD-zertifiziert
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz, Grau |
| Bauweise/Design | Paris |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ antibakteriell |
| Material | Textil |
| Größe | 44 |
| Zehenmaterial | Komposit |