Learn More
Paraldehyd, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Paraldehyd, 99,5 % 2,5 l
Marke: Thermo Scientific Acros 275080025
106.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Paraldehyd, 99,5 % 2,5 l Kunststoffflasche Cas Nr. 123-63-7
Spezifikation
123-63-7 | |
65°C to 82°C | |
C6H12O3 | |
SQYNKIJPMDEDEG-UHFFFAOYSA-N | |
2,4,6-Trimethyl-1,3,5-Trioxan | |
99.5% |
12°C | |
KUNSTSTOFF | |
2.5 L | |
CC1OC(C)OC(C)O1 | |
132.16 |
Sicherheit und Handhabung
- Paraldehyde
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.