Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 4 % in PBS + Mg + EGTA Artikelnummer.: 15444859
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 4 % in PBS + Mg + EGTA
Artikelnummer. 15444859
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Artikelnummer. 15444859
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62478.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird als gängiges Fixierreagenz für die Histologie verwendet. Es wird auch zur Herstellung von reinem Formaldehyd verwendet.
Paraformaldehyde, 4% in PBS + Mg + EGTA is used as a common fixative reagent for histology. It is also used to prepare pure formaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30525-89-4
Summenformel CH2O
Molekulargewicht (g/mol) 30.026
MDL-Nummer MFCD00133991
InChI-Schlüssel WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC-Name Formaldehyd
SMILES C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paraformaldehyde
Physikalische Form Flüssigkeit
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX29K535 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog NumberJ62478.AP,J62478.AK
ChargennummerX23K548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog NumberJ62478.AP,J62478.AK
ChargennummerP02K571 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog NumberJ62478.AP,J62478.AK
ChargennummerY22J538 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/01/2024 Catalog NumberJ62478.AP,J62478.AK
ChargennummerY22J537 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/01/2024 Catalog NumberJ62478.AP,J62478.AK
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Procare Lab 10 AP Alkaline Liquid Cleaner
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Paraformaldehyde
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 4 % in PBS + Mg + EGTA >