Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyd, 16 % Gew./Vol. Wässr. Lsg., methanolfrei
Paraformaldehyd, CH2O, CAS-Nummer-30525-89-4, Methylenoxid, Oxomethan, Paraform, Oxymethylen, Formalin, Formol, Methylaldehyd, Paraformaldehyd, Formaldehyd, Metanal, 10 x 10 ml, CHEBI:16842, Gefahrenklasse: 9; Verpackungsgruppe: III, 200-001-8, H312+H332-H315-H317-H319-H335-H341-H350
55.63 € - 132.66 €
Chemische Identifikatoren
InChI-Schlüssel | WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N |
---|---|
Synonym | formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde |
PubChem CID | 712 |
ChEBI | CHEBI:16842 |
IUPAC-Name | Formaldehyd |
SMILES | C=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11490570
|
Thermo Scientific Chemicals
043368.9L |
2 x 10 mL |
55.63 €
20 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11400580
|
Thermo Scientific Chemicals
043368.9M |
10 x 10 ml |
132.66 €
100 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Paraformaldehyd wird als Desinfektionsmittel, Härtemittel und Imprägniermittel verwendet. Kommt auch zur Herstellung von Klebstoffen, Harzen und in der Zahnmedizin als antiseptisches und als empfängnisverhütendes Mittel zum Einsatz. Ebenso wird es als Thermoplast eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Vorbereitung von Formalinfixierungsmitteln für Gewebe oder Zellen während der Proben, die einer Fluoreszenzstudie unterzogen werden, verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
- Ampulliert unter Argon
Chemische Identifikatoren
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
712 | |
Formaldehyd |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
CHEBI:16842 | |
C=O |
Spezifikation
Paraformaldehyde | |
Ampulle | |
14,7025 | |
Soluble in chlorophenol and many organic solvents. Insoluble in ether and alcohol. | |
C=O | |
712 | |
Flüssigkeit |
Methanol free | |
MFCD00133991 | |
formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde | |
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N | |
Formaldehyd | |
CHEBI:16842 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H351-H315-H319-H317
Vermutlich krebserregende Wirkung.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P261-P264b-P271-P272-P280-P281-P301+P330+P331-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P362-P501c
H312+H332-H315-H317-H319-H335-H341-H350
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse: 9; Verpackungsgruppe: III
missing translation for 'einecsNumber' : 200-001-8
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' :
- Ampulliert unter Argon
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Paraformaldehyde, 16% w/v aqueous solution
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Paraformaldehyde