Learn More
Paraffinwachs, granuliert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15254734
Paraffinwachs, granuliert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15254734
10 kg
Click to view available options
Menge:
2 kg
10 kg
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15254734
Marke: Thermo Scientific Acros 416770100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Paraffinwachs, CnH2n+2, CAS-Nummer-8002-74-2, propafenona inn-spanisch, propafenona, Propafenon-hcl, propafenonum inn-latein, Propafenonum, propafenone inn:ban, propafenone inn, Rythmol, Propafenon, gnf-pf-4594, 2 kg, 322,0 °C, CHEBI:63619, weiß, 232-315-6, 198 °C, rein
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8002-74-2
Summenformel CnH2n+2
Molekulargewicht (g/mol) 341.451
MDL-Nummer MFCD00132833
InChI-Schlüssel JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Synonym propafenone, rythmol, propafenona, propafenonum, propafenonum inn-latin, propafenona inn-spanish, propafenone inn:ban, gnf-pf-4594, propafenone-hcl, propafenone inn
PubChem CID 4932
ChEBI CHEBI:63619
IUPAC-Name 1-[2-[2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy]phenyl]-3-phenylpropan-1-on
SMILES CCCNCC(COC1=CC=CC=C1C(=O)CCC2=CC=CC=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Paraffin wax
Schmelzpunkt 58.0°C to 62.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 322.0°C
Flammpunkt 198°C
Infrarotspektrum Echt
Menge 10 kg
Merck Index 14,7023
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in alcohol (soluble in warm alcohol),insoluble in acids,soluble in benzene,chloroform,ether,carbon,disulfide,ligroin,turpentine,miscible when melted with wax,fats
Viskosität 3-4.5 mPa.s (98.9°C)
Güte Rein
Physikalische Form Pellets
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467441 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog Number416770100,416770020
ChargennummerA0461881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2024 Catalog Number416770100,416770020
ChargennummerA0455161 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number416770100,416770020
ChargennummerA0452755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number416770100,416770020
ChargennummerA0448635 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number416770100,416770020
Name des Produkts
Paraffinwachs, granuliert, Thermo Scientific Chemicals >