Learn More
Paraffinflüssigkeit, technisch, d=0.88, für Ölbäder, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10579380 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Liter
Artikelnummer. 10579380
Marke: Fisher Chemical P/0320/25
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Flüssiges Paraffin, technisch, d=0,88, für Ölbäder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8042-47-5
Summenformel MFCD00131611
Molekulargewicht (g/mol) 0.00
MDL-Nummer MFCD00131611
InChI-Schlüssel FFNDMZIBVDSQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym delphinidin chloride, delphinidin, delphinidine, delphinidol, ephdine, delfinidol chloride, unii-em6md4aehe, ccris 2518, em6md4aehe, 3,5,7-trihydroxy-2-3,4,5-trihydroxyphenyl benzopyrylium chloride
PubChem CID 68245
ChEBI CHEBI:38701
IUPAC-Name 2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)chromenylium-3,5,7-triol; Chlorid
SMILES *
Spezifikation
Schmelzpunkt -9°C
Siedepunkt 310°C
Verpackung Kunststoffbehälter
Menge 25 L
Dampfdichte >2 at 101kPa
Viskosität >19 St (40°C)
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit