Learn More
Flüssiges Paraffin, Pure, durchsichtig, d=0.83-0.86, Fisher Chemical Artikelnummer.: 11438702
Flüssiges Paraffin, Pure, durchsichtig, d=0.83-0.86, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11438702
500 mL, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbehälter
Artikelnummer. 11438702
Marke: Fisher Chemical P/0360/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Paraffinflüssigkeit, Pure, Water White, d=0,83-0,86
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8042-47-5
Summenformel C16H10N2Na2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 452.363
MDL-Nummer 131611
InChI-Schlüssel AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Synonym acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
IUPAC-Name Dinatrium;(8Z)-7-oxo-8-(Phenylhydrazinyliden)naphthalin-1,3-disulfonat
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt -6°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 310°C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 mL
Dampfdichte >2
Viskosität 7.4 to 14.5 at 40°C
Physikalische Form Flüssigkeit/Viskose Flüssigkeit
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Paraffin, liquid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Flüssiges Paraffin, Pure, durchsichtig, d=0.83-0.86, Fisher Chemical >