Learn More
3M™ Paper Sheet 618, P240
3M™ Paper Sheet 618 is a silicon carbide mineral abrasive on a flexible backing with a Free-Cut anti-loading coating.
Marke:  3M™ 7000034040
Artikelnummer. 15664036
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Provides a sharp, aggressive cut with a fine finish due to the silicon carbide abrasive mineral
  • Features a Free-Cut anti-loading coating
  • Contains a flexible backing
  • Hand Blocks and Randon Orbital Sanders
  • Size: 230 x 280 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Paper