Learn More
Mettler Toledo™ Papierrolle
Erstellen Sie eine sofortige Dokumentation der Ergebnisse. Mettler Toledo™ Papierrollen werden mit Punktmatrixdruckern eingesetzt, die an unterschiedliche Waagen und Messgeräte angeschlossen werden können. Das helle weiße Papier ist 5 cm breit und liefert sofortige, klare Ausdrucke für zuverlässige Aufzeichnungen.
Marke: Mettler Toledo™ 44000253
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.87900kg
Beschreibung
Viele Mettler Toledo™ Waagen und Messgeräte können direkt an kleine Punktmatrixdrucker angeschlossen werden, um eine sofortige Dokumentation der Ergebnisse mit minimalem Platzbedarf auf dem Tisch zu ermöglichen. Diese Drucker verwenden schwarze Tintenpatronen und helle weiße Normalpapierrollen mit 5 cm Breite.
50 Papierrollen für die folgenden Punktmatrixdrucker:
- LCP-43
- RS-P42
- Sprinter
- LCP-45
- SQC-14
Spezifikation
Papier | |
51 mm | |
Nadeldrucker: LCP-43, RS-P42, Sprinter, LCP-45 und SQC-14 | |
50/Packung |
Weiß | |
Matt | |
Papierrolle |