Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Papanicolaou EA-Farben
Kontrollieren Sie die Farbtöne und -intensitäten Ihrer Arbeit mit den Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Papanicolaou EA-Farben, die für gynäkologische und nicht-gynäkologische Färbungen geeigent sind.
53.75 € - 87.15 €
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10464340
|
Epredia™
75511 |
EA-50 Papanicolaou Stain | 1 gal. | N/A | |||||
10540529
|
Epredia™
75611 |
Gehäuse EA-65 | 1 gal. |
87.15 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Kontrollieren Sie die Farbtöne und -intensitäten Ihrer Arbeit mit den Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Papanicolaou EA-Farben, die für gynäkologische und nicht-gynäkologische Färbungen geeigent sind.
- EA-36 und EA-50 werden in Verbindung mit OG-6 zur gynäkologischen Färbung verwendet.
- EA-65 wird zusammen mit OG-6 für die nicht gynäkologische Färbung verwendet.
- Modifiziertes EA ist eine Gill-Modifikation, die den Niederschlag minimiert, die Färbezeit reduziert und kein Bismarck Brown enthält.
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Papanicolaou Stain EA-50
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H370-Schädigt die Organe.
- H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P235-Kühl halten.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, methanol, isopropanol, phosphotungstic acid, bismarck brown Y, eosin-Ydye, fast green fcf