Learn More
Motic™ Panthera C2 Aufrechtes Biologisches Mikroskop
Panthera C2: individuell ausrüstbar für anspruchvolle Aufgaben im Bio/Med Bereich. Das 22 mm Sehfeld schafft schnellen Überblick, das Licht-Management erleichtert die Routine, die Austauschbarkeit von LED- und Halogen-Leuchtmittel bedient auch traditionelle Färbungen.
1610.00 € - 1785.00 €
Spezifikation
Kondensatortyp Fokussierbarer, zentrierbarer Abbe-Kondensor N.A. 0,90/1,25 mit Schlitz für Kontrastschieber
Displaytyp Nur Okular
Eyepiece Weitfeld UC-WF10x/22mm mit Dioptrieneinstellung an beiden
Kopfausführung Siedentopf Binokular, 360° schwenkbar, 25° geneigt
Beleuchtungsart Durchlichtbeleuchtung mit Köhler-LED mit 3 W und Quarz-Halogen mit 6 V/30 W mit Helligkeitsregulierung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Vergrößerungsleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Vergrößerungsleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17669820
Unterlagen ansehen
Motic™
1100104601132
40X, 100X, 400X
1610.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17659820
Unterlagen ansehen
Motic™
1100104601131
40X, 100X, 400X, 1000X
1785.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eine Technologie der Zukunft: Die Panthera C2 Durchlichtmikroskope für Biologie und Medizin. Flexibel in der Ausrüstung, bereit für anspruchsvolle Aufgaben. Die neue Optik der UC Plan Achromate bedient ein 22er Sehfeld: schneller Überblick für effizientes Arbeiten. Der 2-fach Objekthalter für Einhand-Bedienung erleichtert schnelles Screening für hohen Probendurchsatz. Die Beleuchtung ist variabel. 30W Halogen oder 3W LED, einfach auszutauschen. Für den Traditionalisten für beste Farbtreue bei klassischen Färbungen, für die Zukunft eine energiesparende und langlebige Lösung. Dies eingebettet in ein echtes Köhler-Beleuchtungskonzept. Das LightTracer-System ist speziell beim Vergrößerungswechsel ein schneller Ratgeber.
  • Binokulartubus, Siedentopf Typ, 25º Einblickwinkel, Tubus 360º schwenkbar
  • Weitfeld Brillenträger-Okulare UC-WF10X/22 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen, inkl. Augenmuscheln
  • 5-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet, mit Motic LightTracer (Intelligent Light Management)
  • LED-Anzeige Beleuchtungsintensität
  • Koaxialer Grob- und Feintrieb, Grobtrieb einstellbar
  • Kompakter Eingebauter Kreuztisch mit koaxialem, zahnstangenlosem Trieb (Rechts-Hand-Bedienung)
  • Fokussierbarer N.A. 0,90 Abbe Kondensor mit Irisblende und Schieber-Schlitz
  • Beleuchtung nach Köhler, mit austauschbarem 3 W LED/30 W Halogen Leuchtmittel
  • USB-Port für Kamera-Stromversorgung
  • Netzteil 100-240 V (CE), mit Schlaf-Modus
  • Netzkabel, Blaufilter, Immersionsöl (5ml), Inbus-Schlüssel, Staubschutzhülle, HAL-Leuchtmittel und LED-Modul
Spezifikation
Spezifikation
Fokussierbarer, zentrierbarer Abbe-Kondensor N.A. 0,90/1,25 mit Schlitz für Kontrastschieber
Weitfeld UC-WF10x/22mm mit Dioptrieneinstellung an beiden
Durchlichtbeleuchtung mit Köhler-LED mit 3 W und Quarz-Halogen mit 6 V/30 W mit Helligkeitsregulierung
Panthera C2 Aufrechtes biologisches binokulares Mikroskop
8,4 kg
Nur Okular
Siedentopf Binokular, 360° schwenkbar, 25° geneigt
Panthera
Infinite
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Motic™ Panthera C2 Aufrechtes Biologisches Mikroskop