Learn More
Palmatinchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palmatinchlorid |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 387,86 |
MDL-Nummer | MFCD00016656 |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Farbe | Hellgelb bis gelb bis orange |
Reinheit | ≥ 97,5 % |
InChI-Schlüssel | RLQYRXCUPVKSAW-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [Cl-].COC1=CC=C2C=C3C4=CC(OC)=C(OC)C=C4CC[N+]3=CC2=C1OC |
IUPAC-Name | 3,4,10,11-tetramethoxy-7,8-dihydro-6λ⁵-azatetraphen-6-ylium chloride |