Learn More
Sampling Systems™ Palettenmesser mit Holzgriffen
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Sägeblatt:
100 mm
200 mm
300 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt:
20 mm
30 mm
35 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Klinge aus Edelstahl mit Holzgriff
- Mattierte Oberfläche
- In unterschiedlichen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Palettenmesser |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 100 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 20 mm |
| Material | Edelstahl, Holz |
| Länge (metrisch) | 190 mm |