Learn More
Sampling Systems™ Palettenmesser mit Kunststoffgriffen
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch) Sägeblatt:
100 mm
200 mm
300 mm
Breite (metrisch) Sägeblatt:
20 mm
30 mm
35 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Klinge aus Edelstahl mit PVC-Griff aus Kunststoff
- Mattierte Oberfläche
- In unterschiedlichen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarzer Griff |
| Produkttyp | Palettenmesser |
| Ausführung | Satin |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 200 mm |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 30 mm |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Länge (metrisch) | 310 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering