Learn More
Palladium(II)-Nitrathydrat, 99.9 % (Metallbasis), Pd 39 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Palladium(II) Nitrate Hydrate |
| Schmelzpunkt | (decomposition) |
| Farbe | Rot bis braun |
| Physikalische Form | Kristalle |
| Menge | 50 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.8% (Metals Basis) |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in dilute nitric acid. |
| Formelmasse | 230.43 (Anhydrous) |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Aussehen | Red-Brown Crystals |