Learn More
Palladium(II)-chlorid, Premion™, 99.999 % (Metallbasis), Pd 59.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354738
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11354738
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043085.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7647-10-1 | Cl2Pd | 177.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-10-1
Summenformel Cl2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 177.32
MDL-Nummer MFCD00003558
InChI-Schlüssel PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium chloride, palladium ii chloride, palladium dichloride, palladous chloride, pdcl2, palladium 2+ chloride, palladium chloride pdcl2, enplate activator 440
PubChem CID 24290
ChEBI CHEBI:53434
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Palladium (II) chloride
Schmelzpunkt 675°C (decomposition)
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,6990
Löslichkeitsinformationen Soluble in cold water,organic solvents and hydrochloric acid.
IUPAC-Name Dichlorpalladium
Formelmasse 177.31
Reinheit (%) 99.999%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 59.5% min
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.0 g/mL