Learn More
Palladium(II)-acetat, Trimer, 99.98 % (Metallbasis), Pd 47 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364738
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 11364738
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043086.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3375-31-3 | C4H6O4Pd | 224.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3375-31-3
Summenformel C4H6O4Pd
Molekulargewicht (g/mol) 224.51
MDL-Nummer MFCD00012453
InChI-Schlüssel YJVFFLUZDVXJQI-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium ii acetate, palladium diacetate, palladium acetate, diacetoxypalladium, bis acetato palladium, bisacetylpalladium, diacetatopalladium, palladium 2+ acetate, palladous acetate
PubChem CID 167845
SMILES [Pd++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Palladium (II) acetate
Schmelzpunkt ∼205°C (decomposition)
Namenshinweis Trimer
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel [Pd(C2H3O2)2]3
Merck Index 14,6991
Löslichkeitsinformationen Soluble as monomer in glacial acetic acid or as trimer in benzene.
IUPAC-Name Palladium(2+); Diacetat
Formelmasse 673.46
Reinheit (%) 99.98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 47% min