Learn More
Palladium(II)-acetat, Trimer, Pd 45.9 bis 48.4 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium(II) acetate |
Schmelzpunkt | ∽205°C (decomposition) |
Farbe | Rot bis braun |
Physikalische Form | Verschiedene Formen in Rot-(Pulver/Flocken/kristallin/Beads) |
Menge | 1 g |
Prozentgehaltsbereich | 45.9 to 48.4% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble as monomer in glacial acetic acid or as trimer in benzene. |
Formelmasse | 673.46 |
Aussehen | Various forms in red-brown color (powder/flake/crystalline/beads) |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z19K025 | Analysenzertifikat | 23/01/2025 | 010516.03,010516.14,010516.06 |
Z19K022 | Analysenzertifikat | 21/01/2025 | 010516.03,010516.14,010516.06 |
Z09K022 | Analysenzertifikat | 11/12/2024 | 010516.03,010516.14,010516.06 |
DL0079 | Analysenzertifikat | 15/11/2024 | 010516.03,010516.14,010516.06 |
W03K017 | Analysenzertifikat | 11/09/2024 | 010516.03,010516.14,010516.06 |