Learn More
Palladium(II)-acetat, 47.5 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium(II) acetate |
Schmelzpunkt | 205.0°C |
Namenshinweis | 47.5% Pd |
Menge | 2 g |
Strukturformel | (CH3CO2)2Pd |
Merck Index | 15,7092 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, benzene, methylene dichloride,, chloroform, acetonitrile and diethylether, insoluble in alcohols |
IUPAC-Name | Palladium(2+); Diacetat |
Formelmasse | 224.51 |
Reinheit (%) | 47.5% (Pd) |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464734 | Analysenzertifikat | 14/08/2024 | 195180500,195180100,195180010,195180020 |
A0461746 | Analysenzertifikat | 15/04/2024 | 195180500,195180100,195180010,195180020 |
A0441697 | Analysenzertifikat | 04/10/2023 | 195180500,195180100,195180010,195180020 |
A0454322 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 195180500,195180100,195180010,195180020 |
A0420453 | Analysenzertifikat | 05/01/2023 | 195180500,195180100,195180010,195180020 |
Sicherheit und Handhabung
- Palladium(II) acetate
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.